Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 냉각 팩
VWR®, 냉각 팩
Gel pack, 152×140×25 mm, 341
Catalog # 216-0193
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 냉각 팩
Catalog # 216-0193
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 냉각 팩
VWR®, 냉각 팩
Gel pack, 152×140×25 mm, 341
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 48 items
Product Details & Documents
반강성 폼(foam).
  • Long lasting, high-performance temperature protection
  • Suitable for pharmaceuticals, clinical trials, diagnostic kits, chemicals and biologicals
  • Available in a range of sizes
제한된 공간에서 냉동, 사용 중 또는 해동할 때 모양이 손실되지 않습니다. 다양한 크기로 제공되며 보관 및 운송시 사용하기에 적합합니다. 각 냉각 팩은 일관된 무게와 모양을 위해 진공 밀봉됩니다.
Specifications
  • 설명:
    Gel pack
  • Seq:
    06
  • W×D×H:
    152×140×25 mm
  • Weight:
    341