VWR®, 냉각 팩
Foam brick, 114×102×19 mm, 199
제품 번호 216-0191
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
반강성 폼(foam).
- Long lasting, high-performance temperature protection
- Suitable for pharmaceuticals, clinical trials, diagnostic kits, chemicals and biologicals
- Available in a range of sizes
제한된 공간에서 냉동, 사용 중 또는 해동할 때 모양이 손실되지 않습니다. 다양한 크기로 제공되며 보관 및 운송시 사용하기에 적합합니다. 각 냉각 팩은 일관된 무게와 모양을 위해 진공 밀봉됩니다.
사양
- 설명:Foam brick
- W×D×H:114×102×19 mm
- Weight:199