주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형

VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형

30 mm, 16 mm
제품 번호 442-0405
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형
제품 번호 442-0405
공급사:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형

30 mm, 16 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 부드러운 표면 둥근 바닥 플라스크에 사용하도록 설계되었습니다.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합
사양
  • 직경:
    16 mm
  • 길이:
    30 mm