주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형

VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형

20 mm, 10 mm
Catalog # 442-0403
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형
Catalog # 442-0403
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형
VWR®, 마그네틱 스터러 바(stirring bar), 타원형

20 mm, 10 mm

Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE. 커버, 강력한 Alnico V 자기 코어. 부드러운 표면 둥근 바닥 플라스크에 사용하도록 설계되었습니다.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성, 고온 및 저온(-200 ~ +280 ° C)에 사용하기에 적합
Specifications
  • 직경:
    10 mm
  • 길이:
    20 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.