Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
15 mm, 50 mm
  442-0399
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
  442-0399
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
15 mm, 50 mm
1 * 10 items
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 최적의 교반 효과를 위한 안정적인 회전 위치. .
  • 우수한 내화학성
  • 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내온도성
  • 직경:
    50 mm
  • 높이:
    15 mm