주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형

VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형

8 mm, 20 mm
제품 번호 442-0395
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
제품 번호 442-0395
공급사:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형

8 mm, 20 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 최적의 교반 효과를 위한 안정적인 회전 위치. .

  • 우수한 내화학성
  • 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내온도성
사양
  • 직경:
    20 mm
  • 높이:
    8 mm