주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형

VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형

5 mm, 10 mm
제품 번호 442-0394
공급사:   VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
제품 번호 442-0394
공급사:  VWR Collection
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형
VWR®, 마그네틱 스터러 바, 십자형

5 mm, 10 mm

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 10 items
Product Details & Documents

PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 매끄러운 표면. 최적의 교반 효과를 위한 안정적인 회전 위치. .

  • 우수한 내화학성
  • 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내온도성
사양
  • 직경:
    10 mm
  • 높이:
    5 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.