Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
40 mm, 8 mm
  442-0271
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
  442-0271
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
40 mm, 8 mm
1 * 5 items
PTFE 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 둥근 가장자리의 매끄러운 표면으로 저속에서도 교반 효과를 향상시킵니다.
  • 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
  • 직경:
    8 mm
  • 길이:
    40 mm
  • Seq:
    10