VWR®, 마그네틱 스터러 바, plain
30 mm, 7 mm
Catalog # 442-0269
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 둥근 가장자리의 매끄러운 표면으로 저속에서도 교반 효과를 향상시킵니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기에 적합
Documents
Specifications
- 직경:7 mm
- 길이:30 mm
- Seq:08