VWR®, 매끄러운 끝의 스터러 블레이드
Stirrer blade, plain ends, 125 mm, 25 mm
제품 번호 441-0251
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE. 블레이드는 PTFE 스터링 샤프트에 맞습니다. 구멍 Ø 6,5 mm, 두께 3,2 mm. 불활성 및 스크레치 없음. 매끄러운 표면은 오염을 방지하고 청소를 더 쉽게 만듭니다.
- 우수한 내화학성
- 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
사양
- Type:Stirrer blade, plain ends
- 너비:125 mm
- 높이:25 mm