Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
샘플 디퍼, PTFE, 600 mm, 100 mm, 1000
제품 번호 331-0009
공급사:   VWR Collection
VWR®, 샘플 디퍼
제품 번호 331-0009
공급사:  VWR Collection
VWR®, 샘플 디퍼
VWR®, 샘플 디퍼
샘플 디퍼, PTFE, 600 mm, 100 mm, 1000
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 샘플 디퍼에는 나사식 PTFE 캡슐형 강철 샤프트가 있는 기본 용기가 있습니다.
  • 매우 우수한 내화학성, 내열성
  • 기본 장치는 단일 600 mm 샤프트가있는 컨테이너로 구성됩니다
  • 두 번째 샤프트(331-0005)를 핸들에 나사로 고정하여 길이를 늘릴 수 있습니다
고온 및 저온(–200 ~ +280 °C)에서 사용하기에 적합합니다.
사양
  • 직경:
    100 mm
  • 용량:
    1000
  • 설명:
    샘플 디퍼
  • 길이:
    600 mm
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    04