VWR®, 샘플 디퍼
샘플 디퍼, PTFE, 600 mm, 80 mm, 500
Catalog # 331-0008
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 샘플 디퍼에는 나사식 PTFE 캡슐형 강철 샤프트가 있는 기본 용기가 있습니다.
- 매우 우수한 내화학성, 내열성
- 기본 장치는 단일 600 mm 샤프트가있는 컨테이너로 구성됩니다
- 두 번째 샤프트(331-0005)를 핸들에 나사로 고정하여 길이를 늘릴 수 있습니다
고온 및 저온(–200 ~ +280 °C)에서 사용하기에 적합합니다.
Documents
VWR® for sampling and sample transportation
Product Literature
Specifications
- 직경:80 mm
- 용량:500
- 설명:샘플 디퍼
- 길이:600 mm
- Material:PTFE
- Seq:03