VWR®, 비커, 낮은 형태
2000, 210 mm, 120 mm
제품 번호 213-0243
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, 주둥이 포함.
- 우수한 화학 저항성
- −200~+280 °C 온도 저항성
- 조절된 핫플레이트에 사용될 때 열 전달이 잘되도록 평평한 바닥
두꺼운 벽, 강화된 뚜껑 및 매우 미끄러운 내벽으로 오염을 방지함. 들러붙지 않음. 낮은 가스 투과성.
사양
- 외부 직경:120 mm
- 용량:2000
- 높이:210 mm
- Seq:13