VWR®, 비커, 낮은 형태
150, 69 mm, 59 mm
Catalog # 213-0238
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PTFE, 주둥이 포함.
- 우수한 화학 저항성
- −200~+280 °C 온도 저항성
- 조절된 핫플레이트에 사용될 때 열 전달이 잘되도록 평평한 바닥
두꺼운 벽, 강화된 뚜껑 및 매우 미끄러운 내벽으로 오염을 방지함. 들러붙지 않음. 낮은 가스 투과성.
Specifications
- 외부 직경:59 mm
- 용량:150
- 높이:69 mm
- Seq:07