Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커, 낮은 형태
100, 68 mm, 54 mm
  213-0237
VWR®, 비커, 낮은 형태
  213-0237
VWR®, 비커, 낮은 형태
VWR®, 비커, 낮은 형태
100, 68 mm, 54 mm
1 * 1 items
PTFE, 주둥이 포함.
  • 우수한 화학 저항성
  • −200~+280 °C 온도 저항성
  • 조절된 핫플레이트에 사용될 때 열 전달이 잘되도록 평평한 바닥
두꺼운 벽, 강화된 뚜껑 및 매우 미끄러운 내벽으로 오염을 방지함. 들러붙지 않음. 낮은 가스 투과성.
  • 외부 직경:
    54 mm
  • 용량:
    100
  • 높이:
    68 mm
  • Seq:
    06