주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 마그네틱 스터러 바 리트리버

VWR®, 마그네틱 스터러 바 리트리버

10, 350 mm
  442-0525
VWR®, 마그네틱 스터러 바 리트리버
  442-0525
VWR®, 마그네틱 스터러 바 리트리버
VWR®, 마그네틱 스터러 바 리트리버

10, 350 mm

 
 
   
1 * 1 items
 

PTFE 커버, 희토류 마그네틱 코어. 모든 종류의 용기에서 스터러 자석 제거용.

  • 매우 우수한 내화학성
  • 내열성으로 고온 및 저온(-200 ~ +280°C)에서 사용하기에 적합
 
  • 길이:
    350 mm
  • Seq:
    005
  • Stirrer Ø:
    10
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.