Orders LinkContactUsLinkComponent
마그네틱 스터러 바, 박스 세트
Coloured Micro
제품 번호 442-0516
공급사:   VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 박스 세트
제품 번호 442-0516
공급사:  VWR Collection
마그네틱 스터러 바, 박스 세트
마그네틱 스터러 바, 박스 세트
Coloured Micro
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 SET
Product Details & Documents
팔면체 1 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어있는 센터 링이 있는 12개의 팔각 마그네틱 스터러 막대. 세트에는 Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 및 64×10의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함됩니다.
십자형 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 다섯개의 십자형 마그네틱 스터러 막대. 세트에는 Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30 및 38×38 의 각 치수를 가진 한 개의 스터러가 포함됩니다.
타원형 1 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 12개의 타원형 마그네틱 스터러 막대. 세트에는 Lר (mm):10×5, 15×6, 25×10, 30×10 및 35×13의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함됩니다. 또한 세트에는 Lר (mm): 50×17 및 70×27의 각 치수를 가진 1개의 스터러가 포함되어 있습니다.
타원형 2 세트 , PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 13개의 타원형 마그네틱 스터러 막대. 세트에는 Lר (mm):20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20 및 50×20의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함됩니다. 또한 Lר (mm) : 70×20 치수의 1개의 스터러도 포함되어 있습니다.
컬러 마이크로 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 12개의 컬러 마이크로 마그네틱 스터러 바. 세트에는 각 색상(파랑 ,빨강, 노랑)의 Lר (mm): 8×1, 5, 5×2, 7×2, 10×3 치수의 스터러가 포함되어 있습니다.
표준 컬러 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 센터 링이 있는 24개의 컬러 팔각 마그네틱 스터러 막대. 세트에는 각 색상(파랑, 빨강, 노랑)의 Lר (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 및 75×13 치수의 스터러가 포함되어 있습니다.
다각형 1 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 18개의 원통형 마그네틱 스터러 바. 세트에는 Lר (mm): 10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 및 80×10의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함됩니다.
다각형 2 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 18개의 원통형 마그네틱 스터러 바. 세트에는 Lר (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 및 70×10의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함되어 있습니다.
혼합 1 세트, PTFE 커버, 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 22개의 원통형 마그네틱 스터러 막대. 세트에는 Lר (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 및 51×10의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함됩니다. 또한 세트에는 Lר (mm): 32×8, 32×10, 38×10 및 45×8의 각 치수를 가진 하나의 스터러가 포함됩니다.
혼합 2 세트, PTFE 커버, 14개의 마그네틱 스터러 바 세트: 실용적이고 투명한 박스에 들어 있는 마이크로 4개, 센터링이 있는 팔각형 10개. 세트에는 Lר (mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 및 51×10의 각 치수를 가진 두 개의 스터러가 포함됩니다.
사양
  • Type:
    Coloured Micro
  • Seq:
    05