VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
62 mm, 37 mm
442-0491
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 중앙에 튀어나온 표면이 있는 특별한 모양은 저속에서도 매우 우수한 교반을 보장합니다. 유리 비커에 사용하기 적합합니다.
- 우수한 내화학성
- 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내열성
Documents
442-0492
Images 360
- 직경:37 mm
- 길이:62 mm
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



