VWR®, 마그네틱 스터러 디스크
45 mm, 27 mm
442-0490
PTFE 커버, 강력한 Alnico V 마그네틱 코어. 중앙에 튀어나온 표면이 있는 특별한 모양은 저속에서도 매우 우수한 교반을 보장합니다. 유리 비커에 사용하기 적합합니다.
- 우수한 내화학성
- 고온 및 저온(-200 ~ +280℃)에서 사용하기 적합한 내열성
Documents
442-0492
Images 360
- 직경:27 mm
- 길이:45 mm