VWR®, 슬라이드 폴더
슬라이드 폴더, White/black, Cardboard, 30
제품 번호 631-0690
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
슬라이드 트레이에는 20 개 또는 30 개의 표준 현미경 슬라이드(76 × 26mm)가 있습니다.
- 손쉬운 슬라이드 제거를 위한 Thumb-cut
- 수평 구획이 우목하여 덮개를 닫을 때 시편을 보호
Colour: White (black rims)
Documents
사양
- No. of slides:30
- Colour:White/black
- 설명:슬라이드 폴더
- Material:Cardboard