Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 깨진 유리용 박스
VWR®, 깨진 유리용 박스
플로어 스탠딩 박스, 최대 무게: 18 kg, 305×305×685 mm
Catalog # 119-0036
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 깨진 유리용 박스
Catalog # 119-0036
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 깨진 유리용 박스
VWR®, 깨진 유리용 박스
플로어 스탠딩 박스, 최대 무게: 18 kg, 305×305×685 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 6 items
Product Details & Documents
PE 파우치, 두께 50 µm의 골판지.
  • 공간 절약형 접혀지는 플랫
  • 뚜껑에 덮개가 내장되어있어 쉽게 채울 수 있습니다
  • 컨테이너를 제거하기 위해 내부 안전 덮개가 닫혀 있습니다
실험실에서 깨진 유리를 수집, 운반 및 제거하는데 적합합니다. 튼튼한 골판지로 만든 견고한 상자와 깨진 유리에 부착하여 액체가 빠져 나가지 않도록하는 PE 삽입 파우치로 구성되어 있습니다.
DOT 컨테이너로는 적합하지 않습니다.
Delivery information: 조립되지 않은 상태로 배송됩니다. 조립에는 몇 초가 걸립니다.
Specifications
  • 설명:
    플로어 스탠딩 박스, 최대 무게: 18 kg
  • W×D×H:
    305×305×685 mm
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    설명
    For
    Colour
    Availability
    Price
  • VWRU89088-054
    백 홀더가 있는 카톤 커버
    유리 폐기 카톤
    Blue
    Log in for availability
    1 * 1 items - ₩91,905