주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브

VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브

원격 온도 프로브, 7,6 m 케이블
제품 번호 461-0102
공급사:   VWR Collection
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브
제품 번호 461-0102
공급사:  VWR Collection
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브

원격 온도 프로브, 7,6 m 케이블

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

서큘레이터용 원격 온도 프로브는 냉각기와 함께 사용됩니다. 냉각기 내부에서 원격 위치로 제어 지점을 전환할 수 있습니다. 서큘레이터와 제어점 사이의 튜빙을 통한 열 손실을 보상합니다. 스테인리스 스틸 피복이 있는 플래티넘 RTD 센서. 25,4 mm Ø의 고무 커플링으로 피복을 유연한 케이블에 연결합니다. 프로브 케이블은 DB9 female plug로 끝납니다.

길이ר: 152×4 mm

사양
  • 설명:
    원격 온도 프로브, 7,6 m 케이블
  • Seq:
    003
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.