주문 입력
Korea, Republic of
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브

원격 온도 프로브, 3 m 케이블
제품 번호 461-0101
공급사:   VWR Collection
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브
제품 번호 461-0101
공급사:  VWR Collection
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브
VWR®, 냉각기용 원격 온도 프로브

원격 온도 프로브, 3 m 케이블

Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents

서큘레이터용 원격 온도 프로브는 냉각기와 함께 사용됩니다. 냉각기 내부에서 원격 위치로 제어 지점을 전환할 수 있습니다. 서큘레이터와 제어점 사이의 튜빙을 통한 열 손실을 보상합니다. 스테인리스 스틸 피복이 있는 플래티넘 RTD 센서. 25,4 mm Ø의 고무 커플링으로 피복을 유연한 케이블에 연결합니다. 프로브 케이블은 DB9 female plug로 끝납니다.

길이ר: 152×4 mm

사양
  • 설명:
    원격 온도 프로브, 3 m 케이블
  • Seq:
    001