VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
−20...+110, ±1,0, 1,0, 305 mm, 76
제품 번호 620-0788
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 온도계는 노란색 배경에 고대비 검정색 번호로 되어 있어 빠르고 정확하게 읽기 쉽습니다. 화학/석유화학 연구실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 제약 및 의료 산업, 낙농장, 맥주공장 및 양조장에서 사용하기 적합합니다.
- 환경친화적 액체
- 읽기 오류 제거
- 무독성, 무위험, 생분해성 액체
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
Certifications: 추적 가능한 NIST, ChemTel (독립 연구소)에서 인증한 Envirokleen 입니다.
납품 정보: 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 정확성 및 추적성, non roll fitting 및 개별 일련 번호가 포함되어있습니다.
사양
- Immersion depth:76
- 길이:305 mm
- Seq:04
- Accuracy:±1,0
- Division:1,0
- Range:−20...+110