Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
−20...+150, ±1,0, 1,0, 305 mm, 76
  620-0786
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
  620-0786
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
VWR®, 읽기 쉬운 환경 친화적인 온도계
−20...+150, ±1,0, 1,0, 305 mm, 76
1 * 1 items
이 온도계는 노란색 배경에 고대비 검정색 번호로 되어 있어 빠르고 정확하게 읽기 쉽습니다. 화학/석유화학 연구실, 대학, 과학 기관, 식품 및 음료 가공, 제약 및 의료 산업, 낙농장, 맥주공장 및 양조장에서 사용하기 적합합니다.
  • 환경친화적 액체
  • 읽기 오류 제거
  • 무독성, 무위험, 생분해성 액체
Traceable to NIST/DKD. Compliant with Envirokleen™.
 : 추적 가능한 NIST, ChemTel (독립 연구소)에서 인증한 Envirokleen 입니다.
 : 다국어 (영어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어)의 정확성 및 추적성, non roll fitting 및 개별 일련 번호가 포함되어있습니다.
  • Immersion depth:
    76
  • 길이:
    305 mm
  • Seq:
    05
  • Accuracy:
    ±1,0
  • Division:
    1,0
  • Range:
    −20...+150