VWR®, 범용 오븐 온도계
0…+200, ±2,0; ±2,5 (>100 °C), 1,0, 405 mm, 125
제품 번호 620-0825
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
이 오븐 온도계에는 흰색 뒷면 유리에 적색의 유기 액체가 들어 있습니다.
- 부분 침지 온도계는 몸에 둥근 유리 벌지가 있어 제자리에 고정시킵니다
- PTFE 코팅은 온도계가 파손될 경우 액체 및 유리 오염을 방지합니다
- 개별적으로 시리얼 넘버 부여
사양
- Immersion depth:125
- 길이:405 mm
- Accuracy:±2,0; ±2,5 (>100 °C)
- Division:1,0
- Range:0…+200
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



