Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 범용 오븐 온도계
VWR®, 범용 오븐 온도계
0…+200, ±2,0; ±2,5 (>100 °C), 1,0, 280 mm, 76
Catalog # 620-0823
Supplier:   VWR Collection
VWR®, 범용 오븐 온도계
Catalog # 620-0823
Supplier:  VWR Collection
VWR®, 범용 오븐 온도계
VWR®, 범용 오븐 온도계
0…+200, ±2,0; ±2,5 (>100 °C), 1,0, 280 mm, 76
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 items
Product Details & Documents
이 오븐 온도계에는 흰색 뒷면 유리에 적색의 유기 액체가 들어 있습니다.
  • 부분 침지 온도계는 몸에 둥근 유리 벌지가 있어 제자리에 고정시킵니다
  • PTFE 코팅은 온도계가 파손될 경우 액체 및 유리 오염을 방지합니다
  • 개별적으로 시리얼 넘버 부여
Specifications
  • Immersion depth:
    76
  • 길이:
    280 mm
  • Accuracy:
    ±2,0; ±2,5 (>100 °C)
  • Division:
    1,0
  • Range:
    0…+200