VWR®, 포켓 온도계
−5...+45, ±1,0, 0,5, 160 mm, Total
620-0809
이 유리 온도계에는 PTFE 코팅이 되어있어 오염을 방지하고 액체와 유리를 유지합니다. 레드 스프리트 침지 온도계. 현장 연구, 폐수 처리 및 모든 '이동 중’ 애플리케이션에 적합합니다.
- 구근 유리 바디
- 개별 시리얼 번호
Accuracy: ±1,0 °C
- Immersion depth:Total
- 길이:160 mm
- Seq:03
- Accuracy:±1,0
- Division:0,5
- Range:−5...+45