VWR®, 사각 냉동 라벨
Labels for 1,5 - 2 ml tubes, on roll, Yellow, 33×13 mm, On roll
제품 번호 817-5008
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
라벨과 접착제는 –196 ~ +121 ° C의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. VWR® 라벨은 모든 냉동 보관에 이상적이며 거의 모든 종류의 인큐베이터에서 사용할 수 있습니다.
- 코팅할 필요가 없습니다
- 튜브, 랙 및 박스에 사용
Documents
사양
- Colour:Yellow
- 설명:Labels for 1,5 - 2 ml tubes, on roll
- 치수:33×13 mm
- Packed:On roll