VWR®, 사각 냉동 라벨
Printer labels for 1,5 ml tubes, Laser, Multicolour, 24×13 mm
Catalog # 817-5005
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
라벨과 접착제는 –196 ~ +121 ° C의 온도를 견딜 수 있도록 설계되었습니다. VWR® 라벨은 모든 냉동 보관에 이상적이며 거의 모든 종류의 인큐베이터에서 사용할 수 있습니다.
- 코팅할 필요가 없습니다
- 튜브, 랙 및 박스에 사용
Documents
VWR® Lab bric-a-brac
Product Literature
Specifications
- Printing method:Laser
- Colour:Multicolour
- 설명:Printer labels for 1,5 ml tubes
- 치수:24×13 mm