VWR®, 탭이 있는 일회용 계량 접시
18,9, 43×13 mm
제품 번호 611-1378
공급사: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
알루미늄.
- 강직을 위한 평평한 바닥 및 주름진 측면
- 쉬운 핸들링을 위한 접시 기능 탭
- 오일 프리
- 쉽게 쌓을 수 있도록 약간의 테이퍼링
튼튼한 일회용 접시에는 측면과 탭이 주름져있습니다. 일반적인 계량, 디스펜싱 및 보관에 적합합니다. 증발 접시, 부품 용기 및 먼지 덮개로도 사용할 수 있습닌다.
Documents
사양
- Int.Ø×H:43×13 mm
- 용량:18,9
- Seq:03