VWR®, 일회용 계량 접시
110×29 mm
Catalog # 611-1377
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
알루미늄, 가벼운 측정기.
- 향상된 안정성을 위해 구부러진 립이 있는 테두리가 있는 가장자리
- 오염 물질 및 오일 프리
- 쌓을 수 있음
계량, 샘플링, 디스펜싱, 보관, 식품 가공, 증발 또는 일반 실험실 사용에 적합합니다.
Documents
VWR® for Weighing
Product Literature
Specifications
- Int.Ø×H:110×29 mm
- Seq:04