VWR®, 비커 컵, 일회용
150, 65 mm
Catalog # 611-1367
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
PS.
- 다양한 샘플 디스펜서 사용에 적합
- 화염 측량 분석에 5 ml 및 20 ml 용량의 비커를 사용하는 것을 권장함.
다양한 용도용 경제적인 비커
Specifications
- 용량:150
- 높이:65 mm
- Seq:06