Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 비커 컵, 일회용
VWR®, 비커 컵, 일회용
20, 32 mm
제품 번호 611-1365
공급사:   VWR Collection
VWR®, 비커 컵, 일회용
제품 번호 611-1365
공급사:  VWR Collection
VWR®, 비커 컵, 일회용
VWR®, 비커 컵, 일회용
20, 32 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 500 items
Product Details & Documents
PS.
  • 다양한 샘플 디스펜서 사용에 적합
  • 화염 측량 분석에 5 ml 및 20 ml 용량의 비커를 사용하는 것을 권장함.
다양한 용도용 경제적인 비커
사양
  • 용량:
    20
  • 높이:
    32 mm
  • Seq:
    04