₩0
주문 입력
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Korea, Republic of
Orders Link
ContactUsLinkComponent
비커
VWR®, 비커 컵, 일회용
VWR®, 비커 컵, 일회용
10, 30 mm
611-1364
:
VWR Collection
VWR®, 비커 컵, 일회용
611-1364
:
VWR Collection
VWR®, 비커 컵, 일회용
10, 30 mm
1 * 1.000 items
-
+
PS.
다양한 샘플 디스펜서 사용에 적합
화염 측량 분석에 5 ml 및 20 ml 용량의 비커를 사용하는 것을 권장함.
다양한 용도용 경제적인 비커
CoC_VWR_DISPOSABLE_BEAKER_CUPS.pdf
CoC_VWR_PS Beaker Cups, Disposable, VWR®
용량:
10
높이:
30 mm
Seq:
03
VWR® Mortars with Pestles, Deep Form
#: 410-1003
: VWR Collection
VWR® Basic Frocks, SPP
#: 113-1152
: VWR Collection
PCR 튜브, 0,2 ml
#: 732-0548
: VWR Collection