Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
0,04, 6,5×3,5×2,5 mm
제품 번호 611-1357
공급사:   VWR Collection
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
제품 번호 611-1357
공급사:  VWR Collection
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
0,04, 6,5×3,5×2,5 mm
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 250 items
Product Details & Documents
Aluminium.
These micro weighing boats are compatible with most commercially available analysers and microbalances, and are packed in easy to use plastic containers for storage and dispensing.
사양
  • 용량:
    0,04
  • Seq:
    05
  • W×D×H:
    6,5×3,5×2,5 mm