Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
0,35, 13×3,5 mm
  611-1356
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
  611-1356
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
VWR®, 일회용 마이크로 계량 접시
0,35, 13×3,5 mm
1 * 100 items
Aluminium.
These micro weighing boats are compatible with most commercially available analysers and microbalances, and are packed in easy to use plastic containers for storage and dispensing.
  • Int.Ø×H:
    13×3,5 mm
  • 용량:
    0,35
  • Seq:
    03