VWR® Spec-Wipe® 7, 클린룸 와이퍼, 부직포
Spec-Wipe® 7, 305×305 mm, 100 wipes/bag
Catalog # 115-0044
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
거칠거나 고르지 않은 표면을 청소하는 데 적합하지만 민감한 표면을 사용할 수 있을만큼 부드럽습니다. 최소한의 입자 및 섬유 오염이 필요한 경우 100% 니트 폴리에스터 와이퍼를 사용하십시오.
- 이중 니트로 뛰어난 내구성을 자랑하며, 연속 단일 필라멘트로 더욱 부드러움
- 밀봉된 가장자리는 섬유 및 보풀의 방출 방지
- 미립자 및 추출 가능한 오염 물질 감소를 위해 ISO Class 4 클린룸에서 세척됨
Class 1, ISO Class 3 클린룸에서 사용하기 적합합니다.
색상: 화이트
Specifications
- Packed:100 wipes/bag
- 설명:Spec-Wipe® 7
- 길이×너비:305×305 mm
- Cat. No.:115-0044
- Particle generation (>=0,5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- Extractables - using isopropyl alcohol:0,015 g/m²
- Absorbency - extrinsic:312 ml/m²
- Absorbency - intrinsic:2,3 ml/g
- Ions - chloride:0,13 ppm
- Absorbency rate:<1,5 s
- Fibres (>100 µm):0,6×10³/m²
- Model:Spec-Wipe® 7
- Basis weight:136 g/m²
- Ions - sodium:0,11 ppm
- Extractables - using deionised water:0,015 g/m²