VWR® Spec-Wipe® 4, 클린룸 와이퍼, 부직포
Spec-Wipe® 4, 70 % IPA, 30 % 탈 이온수로 포화, 229×229 mm, 백 당 30
거칠거나 불규칙한 표면 세척에 탁월할뿐만 아니라 깨지기 쉬운 표면에 사용해도 괜찮을 정도로 부드럽습니다. 제약 및 생명 공학 산업에 적합합니다.
- 중요한 공정 세척 및 낮은 입자 및 섬유 생성이 중요한 환경에서 사용
- 100 % 이중 니트 폴리에스테르로 제작되었으며, ISO Class 4 클린룸에서 세척되어 미립자 및 추출 가능한 오염 물질을 줄입니다
- 내구성이 뛰어난 이중 니트로 철저한 청소가 가능하며 깨지기 쉬운 표면에 사용해도 괜찮을 정도로 부드럽습니다
- 재밀봉 가능한 파우치는 제품 무결성, 청결도 및 채도 수준을 유지합니다
- 솔벤트 사용, 화학적 혼합 및 폐기물을 줄여주는 사전 포화 와이프 옵션
Class 10, ISO 4 클린룸에서 사용하기 적합합니다.
색상: 흰색
Colour: White
: 반으로 접힌 와이프는 재밀봉 가능한 파우치에 포장되어 있습니다.
: Pre-wetted wipes use USP grade IPA (isopropanol) filtered to 0,5 µm.
Presaturated wipe 115-0039: Use biocides safely. Always read the label and product information before use.
The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.
- Packed:백 당 30
- 설명:Spec-Wipe® 4, 70 % IPA, 30 % 탈 이온수로 포화
- 길이×너비:229×229 mm
- Cat. No.:115-0039
- Particle generation (>=0,5 µm):4,8 × 10⁶/m²
- Extractables - using isopropyl alcohol:0,015 g/m²
- Absorbency - extrinsic:312 ml/m²
- Absorbency - intrinsic:2,3 ml/g
- Ions - chloride:0,45 ppm
- Absorbency rate:<1,5 s
- Fibres (>100 µm):3,3×10³/m²
- Model:Spec-Wipe® 4
- Basis weight:136 g/m²
- Ions - sodium:0,39 ppm
- Extractables - using deionised water:0,042 g/m²