PCR 튜브, 0,2 ml
개별 PCR 튜브, 돔형 플랫 캡 부착, Clear, 0,2
Supplier: VWR Collection
PCR 튜브, 0,2 ml
Catalog # 732-0548
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
캡이 있는 PCR 튜브는 PP 레진으로 만들어졌으며 대부분의 thermal cycler와 호환될 수 있게 설계되었습니다.
- DNase,RNase 및 인간 DNA 비포함 인증
- 엄격한 품질 관리 지침에 따라 폴리프로필렌으로 제조
돔형 및 플랫 캡으로 제공됩니다.
Specifications
- 용량:0,2
- Colour:Clear
- 설명:개별 PCR 튜브, 돔형 플랫 캡 부착
- Seq:01
- Cat. No.:732-0548
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact|Sustainable Packaging