VWR®, 일회용 평량 보트
250, 140×140×22 mm, White
PS, 정사각형 모양
- 넓고 평평한 바닥으로 기울어지지 않음
- 둥근 코너로 이송을 단순화
- 최대 70 °C 내열성
이 보트는 신축성 있고 표면이 매끄러워 시료 손실을 최소화하면서 정확한 주입을 가능하게 합니다. 생물학적으로 불활성이며 희석액, 약산, 수용액, 알코올 및 표백제에 내성이 있습니다. 전자레인지, 저울 및 수분 분석기와 함께 사용하기에 적합합니다.
: 평량 보트는 클린룸에서 생산되고 플라스틱 백으로 포장됩니다.
- 용량:250
- Colour:White
- Seq:22
- W×D×H:140×140×22 mm



