VWR®, 결합 pH 전극, pHASE
밀봉식, 평평한 팁, 이중 접합 (HDPE), 0 - 14, Epoxy, Gel, 12×150 mm, BNC, 150 mm, 수성 매체, 음료, 트리스 버퍼, 화장품, 초순수
제품 번호 662-1780
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
빠르고 정확하며 안정적인 pH 측정을 제공하는 결합 전극으로 제어 품질 및 연구 개발 용도에 적합합니다.
- 빠르고 정확하며 안정적인 pH 측정, 빠른 열 평형, 넓은 온도 범위의 시료에서도 높은 정확도
- 밀폐형 디자인 (경제적이고 사용하기 쉬우며 최소한의 유지 보수 필요) 또는 Rapid-Renew 설계 (더러운 또는 접합부 파울 링을 생성하는 다른 시료에 사용되는 리필 전극 포함)
- 에폭시 본체(내 화학성, 최대 견고성 및 탈착식 벌브 가드 포함) 또는 유리 본체 (완전히 노출된 견고한 벌브로 최대 내 화학성)로 제공
- 1m 고정 케이블
pH 범위: 0 - 14
정확도 : pH 7 버퍼에서 0 ~ +100 ° C 사이의 pH ~ 0,04
안정성: 시간당 0,005 pH 이하 드리프트
온도 범위: 0 ~ +100 °C
Temperature range: 0 to +100 °C
Documents
사양
- Connection:BNC
- 직경×길이:12×150 mm
- For:수성 매체, 음료, 트리스 버퍼, 화장품, 초순수
- Type:밀봉식, 평평한 팁, 이중 접합 (HDPE)
- 길이:150 mm
- Material:Epoxy
- Seq:06
- Electrolyte:Gel
- pH:0 - 14
Accessories
제품 정보
- 제품 번호Pk재고 여부Price
- 리필 솔루션 3,5 mol/l KCl