Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 특수 pH 전극
VWR®, 특수 pH 전극
플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon), 0...100, Epoxy, Gel, 12×150 mm, S7, 한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
제품 번호 662-1773
공급사:   VWR Collection
VWR®, 특수 pH 전극
제품 번호 662-1773
공급사:  VWR Collection
VWR®, 특수 pH 전극
VWR®, 특수 pH 전극
플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon), 0...100, Epoxy, Gel, 12×150 mm, S7, 한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1 items
Product Details & Documents
1m 고정 케이블 또는 S7 커넥터가 있는 pH 전극.
  • 제조 공정 중 5 개 지점에서 점검하고 품질을 보장하기 위해 로트 스탬프 처리
  • 보관 용기에 전극을 보호하여 품목을 최상의 상태로 유지하고 즉시 사용 가능
pH 범위: 0 - 14
온도 범위: 0 ~ +100 ° C (평평한 팁의 경우 10 ~ 100 ° C)
응답 시간: 95% <1 초(평평한 팁 용 95% <5 초)
사양
  • Connection:
    S7
  • 직경×길이:
    12×150 mm
  • For:
    한천, 음식 및 음료, 혈청, 토양, 트리스 버퍼, 점성 샘플
  • Type:
    플랫 팁, 이중 접합 (HDPE/Pellon)
  • Material:
    Epoxy
  • Seq:
    28
  • Electrolyte:
    Gel
  • Temp.:
    0...100
Accessories
제품 정보
  • 제품 번호
    길이
    재고 여부
    Price
  • BNC 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax53
    BNC 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax53
    662-1410
    1 m
    Log in 재고 확인
    1 * 1 items
제품 정보
  • 제품 번호
    길이
    재고 여부
    Price
  • DIN 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax54
    DIN 커넥터, 1 m 케이블, 동축, Coax54
    662-1411
    1 m