VWR®, 특수 pH 전극
얇은, Pellon 접합, 0...100, Epoxy, Gel, 9×300 mm, BNC, 수돗물, 해수, 소독제, 비누
제품 번호 662-1765
공급사: VWR Collection
Product Details & Documents
1m 고정 케이블 또는 S7 커넥터가 있는 pH 전극.
- 제조 공정 중 5 개 지점에서 점검하고 품질을 보장하기 위해 로트 스탬프 처리
- 보관 용기에 전극을 보호하여 품목을 최상의 상태로 유지하고 즉시 사용 가능
pH 범위: 0 - 14
온도 범위: 0 ~ +100 ° C (평평한 팁의 경우 10 ~ 100 ° C)
응답 시간: 95% <1 초(평평한 팁 용 95% <5 초)
사양
- Connection:BNC
- 직경×길이:9×300 mm
- For:수돗물, 해수, 소독제, 비누
- Type:얇은, Pellon 접합
- Material:Epoxy
- Seq:04
- Electrolyte:Gel
- Temp.:0...100