건너뛰기 헤더
건너뛰기 메인 콘텐츠
건너뛰기 푸터
고급 검색
SDS
Certificates
제조업체 데이터
0
₩0
주문 입력
로그인
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
귀하의 계정
Cart
Korea, Republic of
Order Entry
Order Status
귀하의 계정
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Home
커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
VWR® 직사각형 커버 글라스
Print
VWR® 직사각형 커버 글라스
22×32 mm, #1
제품 번호 631-0133
Certificates
공급사:
VWR Collection
VWR® 직사각형 커버 글라스
제품 번호 631-0133
공급사:
VWR Collection
Certificates
이미지 확대
Return to Top
VWR® 직사각형 커버 글라스
22×32 mm, #1
사양
Add to cart
Jump to:
사양
Price
가격 문의
Log in
재고 확인
Unit of Measure
1 * 1.000 items
-
+
가격 문의
Other Product Family Options Available
Return Policy
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 만들어진 직사각형 커버 글라스.
포장:
플라스틱 힌지 덮개 박스
Documents
CoC VWR® Rectangular Cover Glasses
COC_VWRI631-0122_0182
CoC_VWRI631-0122_1081
COC_VWRI631-0122_22328
COC_VWRI631-0137_0581
More
제품 브로셔
VWR® for Microscopy
사양
No.:
#1
길이×너비:
22×32 mm
Seq:
03