Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® 커버 글라스, 정사각형
VWR® 커버 글라스, 정사각형
24×24 mm, #1
제품 번호 631-0127
공급사:   VWR Collection
VWR® 커버 글라스, 정사각형
제품 번호 631-0127
공급사:  VWR Collection
VWR® 커버 글라스, 정사각형
VWR® 커버 글라스, 정사각형
24×24 mm, #1
Jump to:
Price
가격 문의
Log in 재고 확인
1 * 1.000 items
Product Details & Documents
순수한 백색 가수분해 1 등급 유리로 제작
  • 거품이나 흠 없음
  • 세척 및 광택 처리
포장: 힌지 덮개의 플라스틱 박스.
사양
  • No.:
    #1
  • 길이×너비:
    24×24 mm
  • Seq:
    06