VWR® Dip Slides
TSA with TTC and Rose Bengal agar, for total count, yeasts and moulds, 10
표면 및 액체의 미생물학적 모니터링을 위한 딥 슬라이드입니다. 각 슬라이드에는 양면에 미디어가 있으며 동일한 미디어를 선택하거나 슬라이드의 양면에 두 개의 배지를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 각 슬라이드로 두 개의 표면을 샘플링할 수 있습니다. 딥 슬라이드로 테스트함으로써 미생물의 존재를 안전하고, 경제적이고, 빠르게 확인할 수 있습니다. 푸시 캡이 있는 딥 슬라이드는 접촉 면적이 더 큽니다.
- 멸균된 상태에서 제공
- 몇 초 밖에 걸리지 않는 샘플링
- 24 ~ 48시간 후에 결과를 쉽게 확인할 수 있음
- Pk:10
- 설명:TSA with TTC and Rose Bengal agar, for total count, yeasts and moulds
- Cat. No.:535112D
- Type:Push cap
- Paddle size:80×28 mm|80×28
- Dimensions:30 mm tube, 110 mm high
- Tray W×L:50×22 mm
- Contact area:10 cm²|10