Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Nutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and moulds, 100
제품 번호 535104D
공급사:   VWR Chemicals
VWR® Dip Slides
제품 번호 535104D
공급사:  VWR Chemicals
CAS Number:  
VWR® Dip Slides
VWR® Dip Slides
Nutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and moulds, 100
Jump to:
CAS Number:  
Price
₩908,054
Log in 재고 확인
1 * 100 items
Product Details & Documents
표면 및 액체의 미생물학적 모니터링을 위한 딥 슬라이드입니다. 각 슬라이드에는 양면에 미디어가 있으며 동일한 미디어를 선택하거나 슬라이드의 양면에 두 개의 배지를 선택할 수 있습니다. 이를 통해 각 슬라이드로 두 개의 표면을 샘플링할 수 있습니다. 딥 슬라이드로 테스트함으로써 미생물의 존재를 안전하고, 경제적이고, 빠르게 확인할 수 있습니다. 푸시 캡이 있는 딥 슬라이드는 접촉 면적이 더 큽니다.
  • 멸균된 상태에서 제공
  • 몇 초 밖에 걸리지 않는 샘플링
  • 24 ~ 48시간 후에 결과를 쉽게 확인할 수 있음
사양
사양
  • Pk:
    100
  • 설명:
    Nutrient agar with TTC and malt extract agar, for total count, yeasts and moulds
  • Cat. No.:
    535104D
  • Type:
    Push cap
  • Paddle size:
    80×28 mm|80×28
  • Dimensions:
    30 mm tube, 110 mm high
  • Tray W×L:
    50×22 mm
  • Contact area:
    10 cm²|10