Orders LinkContactUsLinkComponent
메스 실린더, PMP
1000, 10,0
  VWRU24774-783
메스 실린더, PMP
  VWRU24774-783
메스 실린더, PMP
메스 실린더, PMP
1000, 10,0
₩122,764
1 * 1 items
PMP, 낮은 형태, 눈금 새겨짐.
  • 투명하고 비산방지
  • 영구적인 눈금으로 틀에 새겨짐
  • 장기간 사용 시 0~120°C 의 온도를 견딥니다.
  • 단기간 사용 시 170°C 의 높은 온도를 견딥니다
  • 강산화제, 일부 탄화수소 및 염소계 용제에 내성이 없음
 : ISO 6706
  • 용량:
    1000
  • Seq:
    04
  • Division:
    10,0