Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, 튜빙, 실리콘
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
  228-0707
VWR®, 튜빙, 실리콘
  228-0707
VWR®, 튜빙, 실리콘
VWR®, 튜빙, 실리콘
3,00 mm, 1,00 mm, 5,00 mm
1 * 25 m
실리콘, 반투명, 과산화물 교차결합.
  • 유연하고 탄력적이며 우수한 물리적 특성
  • FDA에 따라 식품과 함께 사용하기에 적합
  • GMP 조건, ISO 13485, 각 롤과 함께 제공되는 적합성 인증서를 준수하여 제작
실험실 및 의료 분야, 약국, 생명 공학, 발효 및 제약 생산용. 생물학적으로 중성 (USP Class VI). Eur. Ph. (2Nd ed.) 준수.
온도 저항성: −50 ~ +200 °C (최대 250 °C)
Hardness (Shore durometer A): 60 ±5
밀도: 1,16
  • 튜브 외부 직경:
    5,00 mm
  • 튜브 내부 직경:
    3,00 mm
  • 벽 두께:
    1,00 mm